Orders LinkContactUsLinkComponent
Celletællere, Howard
Counting chamber, 0,10 mm
  MARI0611040
 :   MARIENFELD
Celletællere, Howard
  MARI0611040
Celletællere, Howard
Celletællere, Howard
Counting chamber, 0,10 mm
7.710,00 kr
1 * 1 Items
Tællekamre til undersøgelse af frugtsaft.
Ø ring = 18 - 22 mm
  • Kammerdybde:
    0,10 mm
  • Beskrivelse:
    Counting chamber
Accessories
  •  
    Beskrivelse
    L×B
    Tykkelse
  • MARI0334001
    Cover glass with blue mask – 5×5 wells of Ø 1,382 mm
    33×33 mm
    1,0 mm
    1 * 1 Items - 2.350,00 kr
  •  
    Beskrivelse
    L×B
    Tykkelse
  • MARI0333001
    Cover glass with ground edges
    25×40 mm
    0,4 mm
    1 * 1 Items - 51,90 kr
  •  
    Beskrivelse
    L×B
    Tykkelse
  • MARI0334002
    Dækglas med metalmaske - 5×5 brønde på Ø = 1,382 mm
    25×40 mm
    0,4 mm
    1 * 1 Items - 1.790,00 kr