Scoops
90 ml, 180 mm, HDPE, hvid
Katalog # LAMA62
Leverandør: LAMAPLAST
Gå til:
Product Details & Documents
These scoops are made of high density PE. Ideal for use in food applications.
- For withdrawal of solid and granulates samples
- Rounded bottom
: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
Specifikationer
- Kapacitet:90 ml
- Farve:hvid
- Længde:180 mm
- Materiale:HDPE
- Seq:01