Orders LinkContactUsLinkComponent
Scoops
90 ml, 180 mm, HDPE, hvid
Katalog # LAMA62
Leverandør:   LAMAPLAST
Scoops
Katalog # LAMA62
Leverandør:  LAMAPLAST
Scoops
Scoops
90 ml, 180 mm, HDPE, hvid
Price
39,40 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
These scoops are made of high density PE. Ideal for use in food applications.
  • For withdrawal of solid and granulates samples
  • Rounded bottom
 : *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
Specifikationer
  • Kapacitet:
    90 ml
  • Farve:
    hvid
  • Længde:
    180 mm
  • Materiale:
    HDPE
  • Seq:
    01