Orders LinkContactUsLinkComponent
Gentamicin sulfat
Gentamicin sulfat
Glass bottle, 1 g
Katalog # TCIAG0383-1G
Sundhed
Leverandør:   TCI
Gentamicin sulfat
Katalog # TCIAG0383-1G
Leverandør:  TCI
CAS nummer:  1405-41-0
Gentamicin sulfat
Gentamicin sulfat
Glass bottle, 1 g
CAS nummer:  1405-41-0
Price
263,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synonymer:  NMD Inhibitor II, Garamycin, Gentamicin sulphate salt, Gentiomycin C
  • CAS nummer:1405-41-0
  • MDL nummer:MFCD00270181
  • Merck Index:13,04403
  • Smeltende Pt:218…237 °C
  • Opbevaringstemperatur:Køleskab
  • EINECS:215-778-9
Specifikationer
Specifikationstestresultater
  • Appearance:
    White to Light yellow powder to crystal
  • Total Nitrogen:
    8.0 to 10.0 %
  • Specific rotation [a]20/D:
    +107.0 to +121.0 deg (C=1, H2O) (calcd.on anh.substance)
  • Water:
    max. 18.0 %
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    1 g
Specifikationer