Orders LinkContactUsLinkComponent
Grinding Jars
Grinding Jars
50 ml, Hærdet stål, CryoMill
Katalog # 412-0222
Leverandør:   Retsch GmbH
Grinding Jars
Katalog # 412-0222
Leverandør:  Retsch GmbH
Grinding Jars
Grinding Jars
50 ml, Hærdet stål, CryoMill
Price
11.720,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
These grinding jars help to provide efficient milling.
Specifikationer
  • Til:
    CryoMill
  • Kapacitet:
    50 ml
  • Materiale:
    Hærdet stål
  • Seq:
    11