Orders LinkContactUsLinkComponent
Measuring scoops
Measuring scoops
110 ml, 215 mm, ufarvet
Katalog # HIRS7780104
Leverandør:   HIRSCHMANN
Measuring scoops
Katalog # HIRS7780104
Leverandør:  HIRSCHMANN
Measuring scoops
110 ml, 215 mm, ufarvet
Price
224,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 12 Items
Product Details & Documents
HDPE, natural colour.
Specifikationer
  • Kapacitet:
    110 ml
  • Farve:
    ufarvet
  • Længde:
    215 mm
  • Seq:
    04