Orders LinkContactUsLinkComponent
Measuring scoops
Measuring scoops
150 ml, 250 mm, ufarvet
Katalog # HIRS7780105
Leverandør:   HIRSCHMANN
Measuring scoops
Katalog # HIRS7780105
Leverandør:  HIRSCHMANN
Measuring scoops
150 ml, 250 mm, ufarvet
Price
247,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 12 Items
Product Details & Documents
HDPE, natural colour.
Specifikationer
  • Kapacitet:
    150 ml
  • Farve:
    ufarvet
  • Længde:
    250 mm
  • Seq:
    05