Orders LinkContactUsLinkComponent
Scoops
Scoops
1100 ml, 360 mm, HDPE, hvid
Katalog # LAMA65
Leverandør:   LAMAPLAST
Scoops
Katalog # LAMA65
Leverandør:  LAMAPLAST
Scoops
Scoops
1100 ml, 360 mm, HDPE, hvid
Price
67,30 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
These scoops are made of high density PE. Ideal for use in food applications.
  • For withdrawal of solid and granulates samples
  • Rounded bottom
Advarsel: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
Documents
Specifikationer
  • Kapacitet:
    1100 ml
  • Farve:
    hvid
  • Længde:
    360 mm
  • Materiale:
    HDPE
  • Seq:
    04