Robot-spidser til Tecan®
903-033, 175 µl, -, +, Transparent, 50 racks, 96 each (Econopak)
Katalog # MLBP903-033
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Robot-spidser til Tecan®
Katalog # MLBP903-033
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
Højkvalitetsspidser, særligt velegnede til forskning i molekylærbiologiske laboratorier.
- PP, transparent eller sort
- Spidser med ART® filtre: fjerner enhver risiko for krydskontaminering mellem prøverne. Beregnet til applikationer med DNA, RNA samt radioaktive og smitsomme prøver
- Certificeret fri for RNase, DNase, DNA og pyrogener
- Sterile spidser: steriliseret ved gammastråling
- Spidser med bred åbning: beregnet til applikationer sammen med mere tyktflydende prøver
Ordering information: Fås i æsker af 10 stativer eller 50 stativer (Econopak).
Specifications
- Pakket:50 racks, 96 each (Econopak)
- Steril:-
- Volumen:175 µl
- Spidstype:903-033
- Spits farge:Transparent
- Filter:+
- Cat. No.:MLBP903-033
- Miljøcertificering:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning