Orders LinkContactUsLinkComponent
Robot-spidser til Tecan®
Robot-spidser til Tecan®
903-033, 175 µl, -, +, Transparent, 50 racks, 96 each (Econopak)
Katalog # MLBP903-033
   Lav fremstillingspåvirkning
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Robot-spidser til Tecan®
Katalog # MLBP903-033
   Lav fremstillingspåvirkning
Robot-spidser til Tecan®
Robot-spidser til Tecan®
903-033, 175 µl, -, +, Transparent, 50 racks, 96 each (Econopak)
Price
9.750,00 kr
Log in for availability
1 * 4.800 Items
Product Details & Documents
Højkvalitetsspidser, særligt velegnede til forskning i molekylærbiologiske laboratorier.
  • PP, transparent eller sort
  • Spidser med ART® filtre: fjerner enhver risiko for krydskontaminering mellem prøverne. Beregnet til applikationer med DNA, RNA samt radioaktive og smitsomme prøver
  • Certificeret fri for RNase, DNase, DNA og pyrogener
  • Sterile spidser: steriliseret ved gammastråling
  • Spidser med bred åbning: beregnet til applikationer sammen med mere tyktflydende prøver
Ordering information: Fås i æsker af 10 stativer eller 50 stativer (Econopak).
Specifications
  • Pakket:
    50 racks, 96 each (Econopak)
  • Steril:
    -
  • Volumen:
    175 µl
  • Spidstype:
    903-033
  • Spits farge:
    Transparent
  • Filter:
    +
  • Cat. No.:
    MLBP903-033
  • Miljøcertificering:
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning