Sprøjter til autosamplere
Fixed straight needle * **, 23, 10 µl, 42 mm, 0,63 mm, Cone, 10F-AG-GT-0.63C 25 pack
568-0347
Til HP7673, 7683, 7693A og 6850ALS.
Gastæt
Egnet til brug med Merlin Microseal™ injektor.
- Udv.Ø:0,63 mm
- Måler:23
- Model:10F-AG-GT-0.63C 25 pack
- Spidstype:Cone
- Volumen:10 µl
- Beskrivelse:Fixed straight needle * **
- Længde:42 mm
- Seq:20