Spinner flasks with solid cap, disposable, Corning®
Product Details & Documents
The Corning 1 L spinner flask body is constructed of polystyrene, paddle and shaft from polypropylene and caps from high density polyethylene. All are made of USP Class VI and ISO 10993-18 compliant materials
- Recommended working range of 300 ml to 1 L
- Extended paddle design ensures constant top-to-bottom motion of the liquid without having to adjust the height of the paddle
- Bottom contours on the paddle hug the shape of the flask, eliminating dead spots
- Two wide neck openings for easy pouring; easily accept a 100 ml pipet
- Vertical side baffles break up laminar flow - ensures better mixing and maximises cell production
- Each system is supplied individually double bagged
- Sterilised by gamma irradiation; have the highest sterility assurance level (SAL) of 10⁻⁶ and meets USP XXIV:71 bacteriostasis, fungistasis and sterility standards
Bestillingsoplysninger: Single use only. Flasks cannot be autoclaved or resterilised with alcohol. Any attempt to do so will result in degradation of the materials. Optional vented caps (Cat. No 3567) and Aseptic transfer caps (Cat. No. 3562) are available Designed for both suspension and adherent cell culture applications and optimised for use with corning microcarriers
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerCORN3559_TDS_EN
Datablad
Corning Spinner Flasks with Solid Cap, Disposable.pdf
Emballageoplysninger
Specifikationer
- Diameter×H:188×259 mm
- Anbefalet arbejdsvolumen:1000-3000 ml
- Kapacitet:3000 ml
- Beskrivelse:Flasks, pre-assembled, with one solid cap and one aseptic transfer cap on side arms*
- Seq:04
- Hals:side arm necks thread GL 45
- Antal sidearme:2
Accessories
Produktinformation
- Katalog #GevindTilgængelighedPrice
- Ventileret låg, 0,2 μm ventilationshul, til 500, 1000 og 3000 ml spinnerkolberVentileret låg, 0,2 μm ventilationshul, til 500, 1000 og 3000 ml spinnerkolber734-4102GL45Log ind for tilgængelighed1 * 4 Items - 375,00 kr
Produktinformation
- Katalog #GevindTilgængelighedPrice
- Låg til aseptisk sideåbningsoverførsel, diprør med 0,2 μm ventilationshul, luer-lock (han), til 3000 ml spinnerkolbeLåg til aseptisk sideåbningsoverførsel, diprør med 0,2 μm ventilationshul, luer-lock (han), til 3000 ml spinnerkolbe734-4100GL45Log ind for tilgængelighed1 * 2 Items - 3.750,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Flat cap, PE, disposable, orange, for 500, 1000 and 3000 ml spinner flasksFlat cap, PE, disposable, orange, for 500, 1000 and 3000 ml spinner flasksCORN3568Log ind for tilgængelighed1 * 4 Items - 344,00 kr
Produktinformation
- Katalog #GevindTilgængelighedPrice
- Låg til aseptisk sideåbningsoverførsel, diprør med 0,2 μm ventilationshul, luer-lock (han), til 500 ml spinnerkolbeLåg til aseptisk sideåbningsoverførsel, diprør med 0,2 μm ventilationshul, luer-lock (han), til 500 ml spinnerkolbe734-4101GL45Log ind for tilgængelighed1 * 2 Items - 3.750,00 kr
Produktinformation
- Katalog #GevindTilgængelighedPrice
- Låg til aseptisk sideåbningsoverførsel, diprør med 0,2 μm ventilationshul, luer-lock (han), til 1000 ml spinnerkolbeLåg til aseptisk sideåbningsoverførsel, diprør med 0,2 μm ventilationshul, luer-lock (han), til 1000 ml spinnerkolbe734-4098GL45Log ind for tilgængelighed1 * 2 Items - 3.750,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Modified impeller assembly for magnetically-driven 36 L Corning® Proculture® spinner flask, reusableModified impeller assembly for magnetically-driven 36 L Corning® Proculture® spinner flask, reusableCORN401901Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 11.140,00 kr