Ekssikatorer, DURAN®
With NS 24/29, Novus, 250 DN, 122 mm, 320×344 mm, 250 mm
Katalog # SCOT247826654
Leverandør: DWK Life Sciences
Gå til:
Product Details & Documents
Klart DURAN®, borosilikatglas 3.3, valg af modeller med flad flange, NOVUS NS 24/29 samling, og udløb i låg med stophane eller ekssikkatorer med flad flange uden samling og låg med knop.
- Ideel til opgaver med eller uden vakuum
- Leveres med låg
Certifications: According to DIN ISO 13130
Ordering information: De fleste leveres uden en plade, bestilles egnet plade separat.
Documents
247826654
Billeder 360
Specifikationer
- Ø indv.:250 mm
- Nominel størrelse:250 DN
- Model:With NS 24/29, Novus
- Seq:003
- Brugbar højde:122 mm
- Ø udv. × H:320×344 mm