Orders LinkContactUsLinkComponent
Ekssikatorer, DURAN®
With NS 24/29, Novus, 200 DN, 118 mm, 270×296 mm, 200 mm
  SCOT247826157
Ekssikatorer, DURAN®
  SCOT247826157
Ekssikatorer, DURAN®
Ekssikatorer, DURAN®
With NS 24/29, Novus, 200 DN, 118 mm, 270×296 mm, 200 mm
3.780,00 kr
1 * 1 Items
Klart DURAN®, borosilikatglas 3.3, valg af modeller med flad flange, NOVUS NS 24/29 samling, og udløb i låg med stophane eller ekssikkatorer med flad flange uden samling og låg med knop.
  • Ideel til opgaver med eller uden vakuum
  • Leveres med låg
 : According to DIN ISO 13130
 : De fleste leveres uden en plade, bestilles egnet plade separat.
  • Ø indv.:
    200 mm
  • Nominel størrelse:
    200 DN
  • Model:
    With NS 24/29, Novus
  • Seq:
    002
  • Brugbar højde:
    118 mm
  • Ø udv. × H:
    270×296 mm