Ekssikatorer, DURAN®
With NS 24/29, Novus, 300 DN, 150 mm, 380×420 mm, 300 mm
Katalog # SCOT247826954
Leverandør: DWK Life Sciences
Gå til:
Product Details & Documents
Klart DURAN®, borosilikatglas 3.3, valg af modeller med flad flange, NOVUS NS 24/29 samling, og udløb i låg med stophane eller ekssikkatorer med flad flange uden samling og låg med knop.
- Ideel til opgaver med eller uden vakuum
- Leveres med låg
Certifications: According to DIN ISO 13130
Ordering information: De fleste leveres uden en plade, bestilles egnet plade separat.
Documents
247826654
Images 360
Specifikationer
- Ø indv.:300 mm
- Nominel størrelse:300 DN
- Model:With NS 24/29, Novus
- Seq:004
- Brugbar højde:150 mm
- Ø udv. × H:380×420 mm