Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumhydroxid, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Natriumhydroxid, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
25 kg
Katalog # 0348.9025
Ætsende
Leverandør:   Avantor
Natriumhydroxid, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Katalog # 0348.9025
Leverandør:  Avantor
CAS nummer:  1310-73-2
Natriumhydroxid, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
25 kg
CAS nummer:  1310-73-2
Price
4.830,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 25 kg
Product Details & Documents
Synonymer:  Caustic soda
  • CAS nummer:1310-73-2
  • Formel:NaOH
  • MDL nummer:MFCD00003548
  • Molecular Weight:40 g/mol
  • Merck Index:14,08627
  • Kogende Pt:1390 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:323 °C
  • Tæthed:2,13 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:215-185-5
  • FN:1823
  • ADR:8,II
  • NÅ:01-2119457892-27
Specifikationer
Specifikationstestresultater
  • Assay:
    min. 97,0 %
  • Calcium (Ca):
    max. 0,005 %
  • Chloride (Cl):
    max. 0,006 %
  • Heavy Metals (as Ag):
    max. 0,001 %
  • Magnesium (Mg):
    max. 0,002 %
  • Potassium (K):
    max. 0,02 %
  • Sodium Carbonate (Na2CO3):
    max. 1,0 %
  • Trace Impurities (in ppm):
    -
  • Iron (Fe):
    max. 3
  • Mercury (Hg):
    max. 0,1
  • Nickel (Ni):
    max. 5
  • Nitrogen Compounds (as N):
    max. 3
  • Phosphate (PO4):
    max. 2
  • Sulphate (SO4):
    max. 30 ppm
Specifikationer
  • Pakn:
    25 kg