Sputum containers with screw cap
24 ml, sterile, PS, 70 mm, 23 mm
BOET07.061.3000
Optimally clear with reliable fitted screw cap, sterile or standard-hygienic.
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
- Udv.Ø:70 mm
- Model:sterile
- Kapacitet:24 ml
- Højde:23 mm
- Materiale:PS
- Seq:01