Orders LinkContactUsLinkComponent
Medietilbehør
Medietilbehør
XLT4 agar supplement, 100 ml, 1
Katalog # 1.08981.0100
Leverandør:   Merck
Medietilbehør
Katalog # 1.08981.0100
Leverandør:  Merck
CAS nummer:  
Medietilbehør
Medietilbehør
XLT4 agar supplement, 100 ml, 1
CAS nummer:  
Price
kr661.00
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Isolering af mikroorganismer kræver ofte brug af selektive medier. Brugen af frysetørrede supplementer sikre en optimal og standardiseret klargøring af mediet og dermed kvaliteten af det selektive medium.
  • Ingen aerosoler ved åbning, hvormed inhaleringen af toksiske stoffer minimeres
  • Brugervenlige skruelåg, der garanterer nem og sikker åbning
  • Standardvolumener gør klargøringen nemmere
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakn:
    1
  • Beskrivelse:
    XLT4 agar supplement, 100 ml
Specifikationer