Orders LinkContactUsLinkComponent
Cedertræsolie
Cedertræsolie
Glass bottle, 25 mL
Katalog # TCIAC0626-25ML
Irriterende
Leverandør:   TCI
Cedertræsolie
Katalog # TCIAC0626-25ML
Leverandør:  TCI
CAS nummer:  8000-27-9
Cedertræsolie
Glass bottle, 25 mL
CAS nummer:  8000-27-9
Price
255,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 25 mL
Product Details & Documents
Synonymer:  Cedar wood oil, Cedar Oil, Cedar Leaf Oil
  • CAS nummer:8000-27-9
  • MDL nummer:MFCD00132766
  • Tæthed:0,98 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
Specifikationer
Specifikationstestresultater
  • Appearance:
    White to Yellow to Orange clear liquid
  • Acid Value:
    max. 20.0
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    25 mL