Orders LinkContactUsLinkComponent
Tween® 80
Tween® 80
Glass bottle, 500 g
Katalog # TCIAT0546-500G
Irriterende
Leverandør:   TCI
Tween® 80
Katalog # TCIAT0546-500G
Leverandør:  TCI
CAS nummer:  9005-65-6
Tween® 80
Glass bottle, 500 g
CAS nummer:  9005-65-6
Price
238,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 500 g
Product Details & Documents
  • CAS nummer:9005-65-6
  • MDL nummer:MFCD00082107
  • Merck Index:14,07582
  • Kogende Pt:? 100 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–21 °C
  • Tæthed:1,062 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:295°C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:500-019-9
Specifikationer
Specifikationstestresultater
  • Appearance:
    Light orange to Yellow to Green clear liquid
  • Saponification Value:
    45.0 to 55.0
  • Water:
    max. 4.0 %
  • Acid Value:
    max. 2.0
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    500 g
Specifikationer