Orders LinkContactUsLinkComponent
Span® 80
Span® 80
Glass bottle, 500 g
Katalog # TCIAS0060-500G
Leverandør:   TCI
Span® 80
Katalog # TCIAS0060-500G
Leverandør:  TCI
CAS nummer:  1338-43-8
Span® 80
Glass bottle, 500 g
CAS nummer:  1338-43-8
Price
263,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonymer:  Arlacel 80, Sorbitan monooleate
  • CAS nummer:1338-43-8
  • Formel:C₂₄H₄₄O₆
  • MDL nummer:MFCD00080948
  • Molecular Weight:428.61 g/mol
  • Tæthed:1 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:215-665-4
Specifikationer
Specifikationstestresultater
  • Appearance:
    Yellow to Amber to Dark purple clear liquid
  • Saponification Value:
    142.0 to 189.0
  • Acid Value:
    max. 10.0
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    500 g