Saponin
Glass bottle, 25 g
Katalog # TCIAS0019-25G
Leverandør: TCI
Gå til:
Product Details & Documents
- CAS nummer:8047-15-2
- MDL nummer:MFCD00081981
- Tæthed:1,015 to 1.02 g/cm³ (20 °C)
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:232-462-6
Specifikationer
Specifikationstestresultater
- Drying loss:max. 10.0 %
- Ignition residue (Sulfate):max. 20.0 %
- Sapogenine:min. 9.0 %
Specifikationer
- Pakning:Glass bottle
- Pakn:25 g