Orders LinkContactUsLinkComponent
Phenol rød
Phenol rød
Glass bottle, 25 g
Katalog # TCIAP0100-25G
Irriterende
Leverandør:   TCI
Phenol rød
Katalog # TCIAP0100-25G
Leverandør:  TCI
CAS nummer:  143-74-8
Phenol rød
Phenol rød
Glass bottle, 25 g
CAS nummer:  143-74-8
Price
222,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonymer:  3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
  • CAS nummer:143-74-8
  • Formel:C₁₉H₁₄O₅S
  • MDL nummer:MFCD00003552
  • Molecular Weight:354.38 g/mol
  • Merck Index:14,07247
  • Smeltende Pt:> 300 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:205-609-7
Specifikationer
Specifikationstestresultater
  • Appearance:
    Dark red to Brown powder to crystaline
  • Absorbance:
    min. 0.530 (5mg/L, pH 8.4, 556.0 to 560.0 nm)
  • Transition interval (pH):
    (yellow)6.8 to 8.4 (red)
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    25 g
Specifikationer