Orders LinkContactUsLinkComponent
Nile red
Nile red
500 mg
Katalog # TCIAN0659-500MG
Leverandør:   TCI
Nile red
Katalog # TCIAN0659-500MG
Leverandør:  TCI
CAS nummer:  7385-67-3
Nile red
Nile red
500 mg
CAS nummer:  7385-67-3
Price
682,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 500 mg
Product Details & Documents
Synonymer:  9-(Diethylamino)-5H-benzo[a]phenoxazin-5-one
  • CAS nummer:7385-67-3
  • Formel:C₂₀H₁₈N₂O₂
  • MDL nummer:MFCD00011639
  • Molecular Weight:318.38 g/mol
  • EINECS:230-966-0
Specifikationer
Specifikationstestresultater
  • Appearance:
    Yellow to Brown to Dark green powder to crystal
  • Lambda max.:
    550.0 to 554.0 nm (MeOH)
  • Absorbance (E1%1cm):
    min. 1,300 (MeOH, 550.0 to 554.0 nm)
Specifikationer
  • Pakn:
    500 mg