Orders LinkContactUsLinkComponent
Copper PAN
Copper PAN
1 g
Katalog # TCIAC0385-1G
Irriterende
Leverandør:   TCI
Copper PAN
Katalog # TCIAC0385-1G
Leverandør:  TCI
CAS nummer:  23299-85-6
Copper PAN
1 g
CAS nummer:  23299-85-6
Price
189,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synonymer:  Bis[1-(2-pyridylazo)-2-naphtholato]copper(II)
  • CAS nummer:23299-85-6
  • MDL nummer:MFCD00067176
Specifikationer
Specifikationstestresultater
  • Appearance:
    Orange to Amber to Dark red powder to crystal
  • Absorbance:
    0.500 to 0.550 (50 %, Dioxane, 466.0 to 472.0 nm)
Specifikationer
  • Pakn:
    1 g
Specifikationer