Membranpumper
Product Details & Documents
Membranpumper er mekaniske vakuumpumper, der fungerer uden olie. De er nemme at betjene, bruger ikke vand og danner hverken spildvand eller olieaffald. Disse pumper anvendes til tømning eller pumpning af gasser mellem beholdere i kemi- eller fysiklaboratorier. De er meget alsidige.
- Leveres i aluminium eller i kemisk resistente udgaver
- Stort udvalg af sluttryk og pumpekapaciteter, høje pumpevolumenkapaciteter selv ved lave tryk
- Vedligeholdelsesfri driftsenhed, fremstillet med henblik på nem vedligeholdelse, membran og ventiler er lette at udskifte
- Meget støjsvag drift med få vibrationer
- Optimeret driftslevetid af membraner og ventiler (normalt over 10000 driftstimer)
Aluminiumsmodel
Dele, der kommer i kontakt med mediet, er fremstillet af aluminium, FPM, PE, PBT eller lignende. Bredt anvendelsesområde til vakuum applikationer i laboratoriet og i industrien med ikke aggressive gasarter, fx vakuumfiltrering, vakuumdampafgasning og vakuumimprægnering.
Enestående FPM-ventiler med lang holdbarhed.
Stort cylinder indløbsvolumen med minimalt dødvolumen sikre høj indgangseffekt.
Optimerede, meget fleksible FPM dobbelt-membraner med stofforstærkning; god driftssikkerhed og lang driftslevetid.
Leveres som et-, to- tre- eller fire-trins pumper.
Kompakt design.
Parts that come into contact with media are made from aluminium, FPM, PE or PBT or similar. Broad range of vacuum generating applications in the laboratory and in industry with non-aggressive gases, e.g. vacuum filtration, vacuum stream degassing and vacuum impregnation.
The gases and vapours that are pumped only come into contact with fluorinated plastics, with outstanding chemical resistance properties. Typical applications include, for example, pumping chemically active vapours.
Certifications: ATEX approval: II 3G IIC T3 X Internal Atm. only (except for ME 4R NT model).
Delivery information: Levering omfatter pumpen med kontakt, kabel, stik og betjeningsvejledning.
Documents
AP_100l_MD12NT_50Hz AP_100l_MD12NT_60Hz AP_100l_ME16_50Hz AP_100l_ME16_60Hz AP_100l_ME16NT_50Hz
Technical Drawing
VACU20696080_TDS_EN
Datasheet
Specifikationer
- Model:MD 12 NT with CH-plug
- Seq:29
- Cat. No.:VACU743001
- Slutvakuum (abs.):2 mbar
- B×D×H:554×260×359 mm
- Antal trin:3
- Vakuum:2 mbar
- Tilslutning på tryksiden (EX):Silencer / G1/2”
- Tilslutning på sugesiden (IN):Small flange KF DN 25
- Sluttryk med gasballast:–
- Vægt:30,6 kg
- Flowhastighed:55 l/min
- Beskyttelsesklasse:IP 40
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Small flanges KF, NW 16 with thread, G1/4", for ME 2, MZ 2, MV 2, DN 16Small flanges KF, NW 16 with thread, G1/4", for ME 2, MZ 2, MV 2, DN 16185-2277Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 450,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Service kit for MD 1 includes diaphragm, valves and diaphragm keyService kit for MD 1 includes diaphragm, valves and diaphragm key181-0020Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 1.400,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Small flanges NW 16 with thread, G1/4", for ME 4C, MD 4C, ME 8C, DN 16Small flanges NW 16 with thread, G1/4", for ME 4C, MD 4C, ME 8C, DN 16VACU20639883Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 746,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Small flanges NW 16 with thread, G1/4", for ME 4, MZ 4, MD 4, DN 16Small flanges NW 16 with thread, G1/4", for ME 4, MZ 4, MD 4, DN 16VACU20662591Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 694,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Small flanges NW 16 with thread, G1/4", for ME 8, DN 16Small flanges NW 16 with thread, G1/4", for ME 8, DN 16VACU20662592Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 881,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Small flanges KF with thread, G1/8", DN 10Small flanges KF with thread, G1/8", DN 10VACU20662600Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 803,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Upgrade kit exhaust vapor condenser for NT seriesUpgrade kit exhaust vapor condenser for NT seriesVACU20699948Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 6.270,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Small flanges NW 16 with thread, G1/4", for ME 2C, MZ 2C, MZ 4C, DN 16Small flanges NW 16 with thread, G1/4", for ME 2C, MZ 2C, MZ 4C, DN 16VACU20696820Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 788,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Service kit for ME 2 NT includes diaphragm, valvesService kit for ME 2 NT includes diaphragm, valvesVACU20696877Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 527,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Service kit for ME 2C NT includes diaphragm, valvesService kit for ME 2C NT includes diaphragm, valvesVACU20696878Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 536,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Service kit for MV 2 includes diaphragm and valvesService kit for MV 2 includes diaphragm and valves181-1690Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 2.140,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Service kit for ME 1/ME 1C, includes diaphragm, valves, diaphragm keyService kit for ME 1/ME 1C, includes diaphragm, valves, diaphragm keyVACU20696874Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 584,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Set of hose clips, 10,5 mm
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Service kit for ME 4 NT/MZ 2 NT
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Chemistry vacuum regulator valve unit for ME/MZ 1CChemistry vacuum regulator valve unit for ME/MZ 1C181-0259Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 3.250,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Vacuum regulator valve unit for ME 1
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Sealing kit for MZ 2D diaphram pumpSealing kit for MZ 2D diaphram pumpVACU20696835Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 1.020,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Diaphragm key for diaphragm pumps NTDiaphragm key for diaphragm pumps NTVACU20636554Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 918,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Service kit for MV 10, MD 12 includes diaphragm, valvesService kit for MV 10, MD 12 includes diaphragm, valvesVACU20696827Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 4.000,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Service kit for MV 2 , MD 4 VARIO