Badvæsker
Descaling agent, based on citric acid, — °C, − °C, − °C, ufarvet, 5 kg
: LAUDA
Tillader yderst nøjagtig temperaturregulering, selv ved ekstreme temperaturer.
- Simpel og sikker håndtering, Velegnet til langtidsdrift
- Optimerer levetiden for termostaten
* angiver silikoneolie
** kun velegnet til lukkede kredsløb
- Pakn:5 kg
- Farve:ufarvet
- Brændpunkt:− °C
- Flammepunkt:− °C
- Temperaturområde:— °C
- Model:Descaling agent, based on citric acid