Orders LinkContactUsLinkComponent
Capillary tubes
Capillary tubes
100 mm, 1,00 mm, 0,80 mm
Katalog # HILG1413017
Leverandør:   HILGENBERG
Capillary tubes
Katalog # HILG1413017
Leverandør:  HILGENBERG
Capillary tubes
Capillary tubes
100 mm, 1,00 mm, 0,80 mm
Price
kr5,240.00
Log ind for tilgængelighed
1 * 1.000 Items
Product Details & Documents
Soda-lime glass.
  • Both ends open
Specifikationer
  • Udv.Ø:
    1,00 mm
  • Ø indv.:
    0,80 mm
  • Længde:
    100 mm
  • Seq:
    10