Orders LinkContactUsLinkComponent
Flow cups with fixed nozzle 'Ford'
200 - 1200 cSt, 5,8 mm
Katalog # SIMEVF2033
Leverandør:   Industrial Physics
Flow cups with fixed nozzle 'Ford'
Katalog # SIMEVF2033
Leverandør:  Industrial Physics
Flow cups with fixed nozzle 'Ford'
Flow cups with fixed nozzle 'Ford'
200 - 1200 cSt, 5,8 mm
Price
1.640,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Titanium anodised aluminium flow cups for measurement of relative viscosity.
  • Each cup has an engraved unique serial number
  • Design of cup and orifice facilitate cleaning process
  • Deep well surrounding the top of the cup to catch any overflow
 : ASTM D1200
 : Supplied with plastic case and internal soft protective material.
Specifikationer
  • Område:
    200 - 1200 cSt
  • Seq:
    05
  • Bægeråbning:
    5,8 mm
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Trefod (260 mm)
    Trefod (260 mm)
    769-1150
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.620,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass plate (100×100 mm)
    Glass plate (100×100 mm)
    SIMEVF2063
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 396,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Digital stopwatch, 0,01 s
    Digital stopwatch, 0,01 s
    SIMEDI0076
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 221,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Ring stand fro flow cups
    Ring stand fro flow cups
    SIMEVF2062
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 625,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Viscosity convertor of flow time to viscosity
    Viscosity convertor of flow time to viscosity
    769-1151
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 653,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Temperature control jacket with tripod for DIN and ASTM cups
    Temperature control jacket with tripod for DIN and ASTM cups
    769-1131
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 4.290,00 kr