Orders LinkContactUsLinkComponent
Syringes RTC/RSH
Syringes RTC/RSH
Removable needle, 22, 10 µl, 57 mm, 0,72 mm, LC, 10R-RTC/RSH-GT-5.7/0.72LC *
Katalog # 548-1606
Syringes RTC/RSH
Katalog # 548-1606
Syringes RTC/RSH
Removable needle, 22, 10 µl, 57 mm, 0,72 mm, LC, 10R-RTC/RSH-GT-5.7/0.72LC *
Price
791,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Specifikationer
  • Udv.Ø:
    0,72 mm
  • Måler:
    22
  • Model:
    10R-RTC/RSH-GT-5.7/0.72LC *
  • Spidstype:
    LC
  • Volumen:
    10 µl
  • Beskrivelse:
    Removable needle
  • Længde:
    57 mm
  • Seq:
    01