Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Syringes RTC/RSH

Removable needle, 19, 10000 µl, 57 mm, 1,07 mm, LC, 10MR-RTC/RSH-GT-5.7/1.07LC *
Katalog # 548-1672
Syringes RTC/RSH
Katalog # 548-1672
Syringes RTC/RSH

Removable needle, 19, 10000 µl, 57 mm, 1,07 mm, LC, 10MR-RTC/RSH-GT-5.7/1.07LC *

Price
2.880,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Specifikationer
  • Udv.Ø:
    1,07 mm
  • Måler:
    19
  • Model:
    10MR-RTC/RSH-GT-5.7/1.07LC *
  • Spidstype:
    LC
  • Volumen:
    10000 µl
  • Beskrivelse:
    Removable needle
  • Længde:
    57 mm
  • Seq:
    03