Milk, powder
Glass bottle for solids, 1 kg
Katalog # ROTHT145.3
Marketsource
Leverandør: Roth Carl
Gå til:
Product Details & Documents
- CAS nummer:999999-99-4
- EINECS:310-127-6
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerSpecifikationer
Specifikationer
- Pakning:Glass bottle for solids
- Pakn:1 kg