Orders LinkContactUsLinkComponent
Precision thermometers
−100...+100 °C, ±1,0 %, 300 mm, Toluene, 8 - 9 mm
Katalog # AMARL33012-TOL/VC
Leverandør:   Amarell
Precision thermometers
Katalog # AMARL33012-TOL/VC
Leverandør:  Amarell
Precision thermometers
−100...+100 °C, ±1,0 %, 300 mm, Toluene, 8 - 9 mm
Price
3.650,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
These thermometers are suitable for government verification or calibration.
  • With ring at top
  • Durable pigment
  • Solid stem
Packaging: Packed in a transparent square plastic case.
Specifikationer
  • Ø:
    8 - 9 mm
  • Længde:
    300 mm
  • Seq:
    14
  • Nøjagtighed:
    ±1,0 %
  • Påfyldning:
    Toluene
  • Område:
    −100...+100 °C