Orders LinkContactUsLinkComponent
Horizontal laminar flow, Purifier®
Horizontal laminar flow cabinet, deep, nominal width of 3 feet, with interior depth of 660 mm, UV light, EU-plug
Katalog # LBCP3889729
Leverandør:   LABCONCO
Horizontal laminar flow, Purifier®
Katalog # LBCP3889729
Leverandør:  LABCONCO
Horizontal laminar flow, Purifier®
Horizontal laminar flow, Purifier®
Horizontal laminar flow cabinet, deep, nominal width of 3 feet, with interior depth of 660 mm, UV light, EU-plug
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
It offers a choice to protect materials that do not generate harmful aerosols or vapors. Its been designed with 99,99% efficient HEPA filter, the air from this minimizes cross contamination in the work area and provides a particulate free work environment. It has wide range of applications including plant tissue culture research, media preparation, electronic part inspection, syringe filling, medical device assembly and non hazardous parenteral drug formulation. These benches should never be used in conjunction with biohazardous material, toxins or radionuclides.
  • Differential pressure gauge
  • Fluorescent lighting
  • Glacier white powder coated steel exterior
  • Available in various width sizes and has a differential pressure gauge that displays pressure across the HEPA filter
Construction: Work surface made of stainless steel
 : Air quality Class 5 - ISO 14644-1 (Class 100).
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Horizontal laminar flow cabinet, deep, nominal width of 3 feet, with interior depth of 660 mm, UV light, EU-plug
  • Seq:
    08
  • Cat. No.:
    LBCP3889729
  • Strømforsyning:
    230 V, 50/60 Hz
  • Filtre:
    HEPA filter: 99,99% efficient
  • Lys:
    Fluorescent lighting
  • Vægt:
    169 kg
  • Model:
    Purifier®
  • Ydermål B×D×H:
    991×991×1229 mm
Services
Produktinformation
  • Katalog #
    Beskrivelse
    Tilgængelighed
    Price
  • SERW1211.7000.01
    Installationskvalificering og driftskvalificering af LAF on-site. Kvalifikationsprotokoller er ikke inkluderet. Rejseudgifter er inkluderet (ekskl. udgifter til flyrejser).
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each - 46.920,00 kr
  • SERW1211.1101.01
    Intern kontrol og driftsprøvning (EN 14644) af LAF on-site. Servicerapport inkluderet. Reservedele og rejseudgifter er ikke inkluderet.
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each - 4.110,00 kr
  • SERW1211.0100.01
    Installation LAF on-site. Enheden skal være på anvendelsesstedet. Test af funktionalitet og kortfattet introduktion af brugernes funktioner. Rejseudgifter er inkluderet (ekskl. udgifter til flyrejser).
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each - 13.420,00 kr
  • SERW1211.0300.01
    Installation og driftsprøvning (EN 14644) af LAF on-site. Anordningen skal være på anvendelsesstedet. Reservedele er ikke inkluderet. Rejseudgifter inkluderet (ekskl. flyrejser).
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each - 15.460,00 kr
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    B×D×H
    Tilgængelighed
    Price
  • Telescoping base stands with fixed feet, nominal width of 76,2 mm, 914×737 mm, 43 kg
    Telescoping base stands with fixed feet, nominal width of 76,2 mm, 914×737 mm, 43 kg
    LBCP3746701
    — mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 13.390,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    B×D×H
    Tilgængelighed
    Price
  • Telescoping base stands with fixed feet, nominal width of 50,8 mm, 610×737 mm, 36 kg
    Telescoping base stands with fixed feet, nominal width of 50,8 mm, 610×737 mm, 36 kg
    LBCP3746700
    — mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 12.710,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    B×D×H
    Tilgængelighed
    Price
  • Telescoping base stands with fixed feet, nominal width of 101,6 mm, 1194×737 mm, 55 kg
    Telescoping base stands with fixed feet, nominal width of 101,6 mm, 1194×737 mm, 55 kg
    135-2005
    — mm