VWR® Redox Electrodes
RD 223 (redox), BNC, 1 m cable, Gel, Glas, 12×120 mm
Katalog # 662-1409
Leverandør: VWR Collection
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Tilslutning:BNC, 1 m cable
- Ø×L:12×120 mm
- Beskrivelse:RD 223 (redox)
- Materiale:Glas
- Elektrolyt:Gel