Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Redox Electrodes
VWR® Redox Electrodes
RD 113 (redox), BNC, 1 m cable, Gel, Epoxy, 12×120 mm
Katalog # 662-1408
Leverandør:   VWR Collection
VWR® Redox Electrodes
Katalog # 662-1408
Leverandør:  VWR Collection
VWR® Redox Electrodes
VWR® Redox Electrodes
RD 113 (redox), BNC, 1 m cable, Gel, Epoxy, 12×120 mm
Price
970,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Specifikationer
  • Tilslutning:
    BNC, 1 m cable
  • Ø×L:
    12×120 mm
  • Beskrivelse:
    RD 113 (redox)
  • Materiale:
    Epoxy
  • Elektrolyt:
    Gel