VWR® Redox Electrodes
RD 113 (redox), BNC, 1 m cable, Gel, Epoxy, 12×120 mm
Katalog # 662-1408
Leverandør: VWR Collection
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Tilslutning:BNC, 1 m cable
- Ø×L:12×120 mm
- Beskrivelse:RD 113 (redox)
- Materiale:Epoxy
- Elektrolyt:Gel