Robot-spidser til Beckman®, Axygen®
FX-250-R, 250 µl, -, -, Transparent, AP-96 / SPAN-8 / MP200, 50 racks, 96 each
Supplier: Corning
Jump to:
Product Details & Documents
Fri for RNase, DNase, DNA og pyrogener.
- Transparent PP
- Sterile spidser: steriliseret vha. gammastråling
- Filterspidser: PE-filteret forhindrer kontamination af pipetten
- Maxymum Recovery™ spidser: den ultraglatte overflade forhindrer retention, komponenttab og denaturering af prøven
Specifications
- Pakket:50 racks, 96 each
- Steril:-
- Volumen:250 µl
- Seq:40
- Spidstype:FX-250-R
- Spits farge:Transparent
- Til brug med:AP-96 / SPAN-8 / MP200
- Filter:-