Orders LinkContactUsLinkComponent
Robot-spidser til Beckman®, Axygen®
Robot-spidser til Beckman®, Axygen®
FX-20-R, 20 µl, -, -, Transparent, AP-96 / SPAN-8 / MP20, 50 racks, 96 each
Katalog # AXYGFX-20-R
   Lav fremstillingspåvirkning
Leverandør:   Corning
Robot-spidser til Beckman®, Axygen®
Katalog # AXYGFX-20-R
Leverandør:  Corning
   Lav fremstillingspåvirkning
Robot-spidser til Beckman®, Axygen®
Robot-spidser til Beckman®, Axygen®
FX-20-R, 20 µl, -, -, Transparent, AP-96 / SPAN-8 / MP20, 50 racks, 96 each
Price
2.760,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 4.800 Items
Product Details & Documents
Fri for RNase, DNase, DNA og pyrogener.
  • Transparent PP
  • Sterile spidser: steriliseret vha. gammastråling
  • Filterspidser: PE-filteret forhindrer kontamination af pipetten
  • Maxymum Recovery™ spidser: den ultraglatte overflade forhindrer retention, komponenttab og denaturering af prøven
Specifikationer
  • Pakket:
    50 racks, 96 each
  • Steril:
    -
  • Volumen:
    20 µl
  • Seq:
    26
  • Spidstype:
    FX-20-R
  • Spits farge:
    Transparent
  • Til brug med:
    AP-96 / SPAN-8 / MP20
  • Filter:
    -
  • Cat. No.:
    AXYGFX-20-R
  • Miljøcertificering:
    I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning