Robot-spidser til Beckman®, Axygen®
FX-20-R, 20 µl, -, -, Transparent, AP-96 / SPAN-8 / MP20, 50 racks, 96 each
Katalog # AXYGFX-20-R
Leverandør: Corning
Robot-spidser til Beckman®, Axygen®
Katalog # AXYGFX-20-R
Leverandør: Corning
Gå til:
Product Details & Documents
Fri for RNase, DNase, DNA og pyrogener.
- Transparent PP
- Sterile spidser: steriliseret vha. gammastråling
- Filterspidser: PE-filteret forhindrer kontamination af pipetten
- Maxymum Recovery™ spidser: den ultraglatte overflade forhindrer retention, komponenttab og denaturering af prøven
Documents
Specifikationer
- Pakket:50 racks, 96 each
- Steril:-
- Volumen:20 µl
- Seq:26
- Spidstype:FX-20-R
- Spits farge:Transparent
- Til brug med:AP-96 / SPAN-8 / MP20
- Filter:-
- Cat. No.:AXYGFX-20-R
- Miljøcertificering:I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning