Orders LinkContactUsLinkComponent
Syringes for CTC analytics systems
Fixed needle, 23, 2500 µl, 56 mm, 0,63 mm, Sideåbning, 2.5MF-CTC-EGT-HS-5.6/0.63H *
Katalog # 548-1668
Syringes for CTC analytics systems
Katalog # 548-1668
Syringes for CTC analytics systems
Syringes for CTC analytics systems
Fixed needle, 23, 2500 µl, 56 mm, 0,63 mm, Sideåbning, 2.5MF-CTC-EGT-HS-5.6/0.63H *
Price
1.520,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Specifikationer
  • Udv.Ø:
    0,63 mm
  • Måler:
    23
  • Model:
    2.5MF-CTC-EGT-HS-5.6/0.63H *
  • Spidstype:
    Sideåbning
  • Volumen:
    2500 µl
  • Beskrivelse:
    Fixed needle
  • Længde:
    56 mm
  • Seq:
    14