Orders LinkContactUsLinkComponent
Syringes for CTC analytics systems
Syringes for CTC analytics systems
Fixed needle, 26, 1000 µl, 56 mm, 0,47 mm, Sideåbning, 1MF-CTC-EGT-HS-5.6/0.47H *
Katalog # 548-1664
Syringes for CTC analytics systems
Katalog # 548-1664
Syringes for CTC analytics systems
Syringes for CTC analytics systems
Fixed needle, 26, 1000 µl, 56 mm, 0,47 mm, Sideåbning, 1MF-CTC-EGT-HS-5.6/0.47H *
Price
1.580,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Specifikationer
  • Udv.Ø:
    0,47 mm
  • Måler:
    26
  • Model:
    1MF-CTC-EGT-HS-5.6/0.47H *
  • Spidstype:
    Sideåbning
  • Volumen:
    1000 µl
  • Beskrivelse:
    Fixed needle
  • Længde:
    56 mm
  • Seq:
    11