Orders LinkContactUsLinkComponent
Drinking cups, PP
Drinking cups, PP
200 ml, gennemsigtig, 46/70 mm, 97 mm
Katalog # SEMA5659
Leverandør:   SEMADENI
Drinking cups, PP
Katalog # SEMA5659
Leverandør:  SEMADENI
Drinking cups, PP
200 ml, gennemsigtig, 46/70 mm, 97 mm
Price
2.640,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 3.000 Items
Product Details & Documents
PP, translucent or white.
  • Thermoformed
  • Made from impact-resistant material
Specifikationer
  • Kapacitet:
    200 ml
  • Farve:
    gennemsigtig
  • Højde:
    97 mm
  • Seq:
    02
  • Udv.Ø:
    46/70 mm