Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/L)
EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l), Glass bottle, 500 mL
Katalog # CAYM600215-500
Leverandør: Cayman Chemical
Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/L)
Katalog # CAYM600215-500
Leverandør: Cayman Chemical
CAS nummer:
Gå til:
Product Details & Documents
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerSpecifikationer
Specifikationer
- Pakning:Glass bottle
- Pakn:500 mL
- Beskrivelse:EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l)