Orders LinkContactUsLinkComponent
Oliesyre
Oliesyre
Glass bottle for solids, 1 g
Katalog # CAYM90260-1
Leverandør:   Cayman Chemical
Oliesyre
Katalog # CAYM90260-1
Leverandør:  Cayman Chemical
CAS nummer:  112-80-1
Oliesyre
Oliesyre
Glass bottle for solids, 1 g
CAS nummer:  112-80-1
Price
327,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synonymer:  (9Z)-9-Octadecenoic acid
  • CAS nummer:112-80-1
  • Formel:C₁₈H₃₄O₂
  • MDL nummer:MFCD00064242
  • Molecular Weight:282.47 g/mol
  • Merck Index:13,06898
  • Kogende Pt:286 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:16,7 °C
  • Tæthed:0,8946 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:180 °C
  • Opbevaringstemperatur:Fryser
  • EINECS:204-007-1
Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    1 g