Orders LinkContactUsLinkComponent
Lansoprazole
Lansoprazole
Glass bottle for solids, 5 g
Katalog # CAYM13627-5
Leverandør:   Cayman Chemical
Lansoprazole
Katalog # CAYM13627-5
Leverandør:  Cayman Chemical
CAS nummer:  103577-45-3
Lansoprazole
Glass bottle for solids, 5 g
CAS nummer:  103577-45-3
Price
3.660,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 5 g
Product Details & Documents
Synonymer:  2-(((3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl)methyl)sulphinyl)-1H-benzo[d]imidazole
  • CAS nummer:103577-45-3
  • Formel:C₁₆H₁₄F₃N₃O₂S
  • MDL nummer:MFCD00866873
  • Molecular Weight:369.36 g/mol
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    5 g
Specifikationer