Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

(±)-20-HDoHE

250 µG
Katalog # CAYM33750-250
Leverandør:   Cayman Chemical
(±)-20-HDoHE
Katalog # CAYM33750-250
Leverandør:  Cayman Chemical
CAS nummer:  90906-41-5
(±)-20-HDoHE

250 µG

CAS nummer:  90906-41-5
Price
7.270,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Each
Product Details & Documents
  • CAS nummer:90906-41-5
  • Formel:C₂₂H₃₂O₃
Specifikationer

Specifikationer

  • Pakn:
    250 µG

Specifikationer