Orders LinkContactUsLinkComponent
(±)-17-HDoHE
(±)-17-HDoHE
50 µG
Katalog # CAYM33650-50
Leverandør:   Cayman Chemical
(±)-17-HDoHE
Katalog # CAYM33650-50
Leverandør:  Cayman Chemical
CAS nummer:  90780-52-2
(±)-17-HDoHE
50 µG
CAS nummer:  90780-52-2
Price
1.740,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Each
Product Details & Documents
  • CAS nummer:90780-52-2
  • Formel:C₂₂H₃₂O₃
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakn:
    50 µG