Hexacosansyre
Glass bottle for solids, 50 mg
Katalog # CAYM13354-50
Leverandør: Cayman Chemical
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: Cerotic acid, Hexacosanoic acid
- CAS nummer:506-46-7
- Formel:C₂₆H₅₂O₂
- MDL nummer:MFCD00002811
- Molecular Weight:396.7 g/mol
- Kogende Pt:419 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:76…77 °C
- Tæthed:0,8198 g/cm³ (100 °C)
- Opbevaringstemperatur:Køleskab
- EINECS:208-040-2
Specifikationer
Specifikationer
- Pakning:Glass bottle for solids
- Pakn:50 mg



