Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

(±)-4-HDoHE

25 µG
Katalog # CAYM33200-25
Leverandør:   Cayman Chemical
(±)-4-HDoHE
Katalog # CAYM33200-25
Leverandør:  Cayman Chemical
CAS nummer:  90906-40-4
(±)-4-HDoHE

25 µG

CAS nummer:  90906-40-4
Price
936,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Each
Product Details & Documents
  • CAS nummer:90906-40-4
  • Formel:C₂₂H₃₂O₃
Specifikationer

Specifikationer

  • Pakn:
    25 µG

Specifikationer