Orders LinkContactUsLinkComponent
(10S,17S)-DiHDoHE
(10S,17S)-DiHDoHE
25 µG
Katalog # CAYM10008128-25
Leverandør:   Cayman Chemical
(10S,17S)-DiHDoHE
Katalog # CAYM10008128-25
Leverandør:  Cayman Chemical
CAS nummer:  871826-47-0
(10S,17S)-DiHDoHE
25 µG
CAS nummer:  871826-47-0
Price
2.210,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Each
Product Details & Documents
  • CAS nummer:871826-47-0
  • Formel:C₂₂H₃₂O₄
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakn:
    25 µG