(10S,17S)-DiHDoHE
25 µG
Katalog # CAYM10008128-25
Leverandør: Cayman Chemical
Gå til:
Product Details & Documents
- CAS nummer:871826-47-0
- Formel:C₂₂H₃₂O₄
Specifikationer
Specifikationer
- Pakn:25 µG