Orders LinkContactUsLinkComponent
2-Aminopyrazin
2-Aminopyrazin
Glass bottle for solids, 10 g
Katalog # CAYM10007093-10
Leverandør:   Cayman Chemical
2-Aminopyrazin
Katalog # CAYM10007093-10
Leverandør:  Cayman Chemical
CAS nummer:  5049-61-6
2-Aminopyrazin
Glass bottle for solids, 10 g
CAS nummer:  5049-61-6
Price
421,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 10 g
Product Details & Documents
Synonymer:  Aminopyrazine, Pyrazin-2-amine
  • CAS nummer:5049-61-6
  • Formel:C₄H₅N₃
  • MDL nummer:MFCD00006137
  • Molecular Weight:95.1 g/mol
  • Kogende Pt:203 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:117…120 °C
  • EINECS:225-748-7
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    10 g
Specifikationer