Orders LinkContactUsLinkComponent
6-Bromisoquinolin
6-Bromisoquinolin
Glass bottle for solids, 500 mg
Katalog # CAYM10007080-500
Leverandør:   Cayman Chemical
6-Bromisoquinolin
Katalog # CAYM10007080-500
Leverandør:  Cayman Chemical
CAS nummer:  34784-05-9
6-Bromisoquinolin
Glass bottle for solids, 500 mg
CAS nummer:  34784-05-9
Price
447,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 500 mg
Product Details & Documents
  • CAS nummer:34784-05-9
  • Formel:C₉H₆BrN
  • MDL nummer:MFCD04973299
  • Molecular Weight:208.06 g/mol
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    500 mg