Orders LinkContactUsLinkComponent
Estrone
Estrone
Glass bottle for solids, 5 g
Katalog # CAYM10006485-5
Leverandør:   Cayman Chemical
Estrone
Katalog # CAYM10006485-5
Leverandør:  Cayman Chemical
CAS nummer:  53-16-7
Estrone
Glass bottle for solids, 5 g
CAS nummer:  53-16-7
Price
961,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 5 g
Product Details & Documents
  • CAS nummer:53-16-7
  • Formel:C₁₈H₂₂O₂
  • MDL nummer:MFCD00003620
  • EINECS:200-164-5
Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    5 g
Specifikationer